Learn More
Méthyl (triméthylsilyl)propiolate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480778 5 g 5g
11470778 1 g 1g
11490778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25245.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 42201-71-8 | C7H12O2Si | 156.256 g/mol
Methyl (trimethylsilyl)propiolate is used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (triméthylsilyl)propiolate de méthyle est utilisé comme intermédiaire pour les produits à base d’OLED et les produits pharmaceutiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42201-71-8
Formule moléculaire C7H12O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 156.256
Numéro MDL MFCD04039783
Clé InChI XXGHAMBKHIDZDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilylpropynoate, methyl 3-trimethylsilyl propiolate, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-20akhx, methyl 3-trimethylsilylpropiolate, methyl 3-trimethylsilyl propynoate, trimethylsilylpropiolic acid methyl ester, trimethylsilyl propiolic acid methyl ester, methyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate #
CID PubChem 560731
Nom IUPAC Méthyle 3-triméthylsilylprop-2-ynoate
SMILES COC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 71°C to 75°C (11mmHg)
Nom chimique ou matériau Methyl (trimethylsilyl)propiolate
Quantité 5 g
Indice de réfraction 1.44
Formule linéaire (CH3)3SiC≡CCO2CH3
Numéro UN UN3272
Poids de la formule 156.25
Pourcentage de pureté 98%