Learn More
Valérate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11466596
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11466596
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24828.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 624-24-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-24-8
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009478
Clé InChI HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl valerate, pentanoic acid, methyl ester, methyl n-valerate, methyl valerianate, valeric acid, methyl ester, valeric acid methyl ester, unii-zw21jjj9vn, pentanoic acid methyl ester, fema no. 2752, zw21jjj9vn
CID PubChem 12206
Nom IUPAC pentanoate de méthyle
SMILES CCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl valerate
Point de fusion -91°C
Point d’ébullition 126°C to 128°C
Point d’éclair 22°C (71°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1741905
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl valerate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl valerate