Learn More
Violet de méthyle, pur, C.I.42555, indicateur de niveau, Fisher Chemical
Code produit. 10284150 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
Code produit. 10284150
Marque: Fisher Chemical M/5370/45
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 548-62-9
Formule moléculaire C25H30ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 407.986
Numéro MDL 11750
Clé InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 11057
ChEBI CHEBI:41688
Nom IUPAC [4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Spécification
Point de fusion 215°C
Poids de la formule 407.99g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Vert
pH 2.5 to 3.5
Quantité 10 g
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl violet
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.