Learn More
Chlorhydrate de méthylaminoacétonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15431388 5 g 5g
15441388 25 g 25g
15451388 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15431388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55215.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 25808-30-4 | C3H7ClN2 | 106.553 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25808-30-4
Formule moléculaire C3H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 106.553
Numéro MDL MFCD00012587
Clé InChI DFKBQHBEROHUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylaminoacetonitrile hydrochloride, 2-methylamino acetonitrile hydrochloride, acetonitrile, methylamino-, monohydrochloride, sarcosinenitrile hydrochloride, n-methylaminoacetonitrile hydrochloride, acetonitrile, 2-methylamino-, hydrochloride 1:1, methylamino acetonitrilhydrochlorid, methylaminoacetonitrile, hydrochloride, methylaminoacetonitrilehydrochloride, cyanomethyl methyl ammonium chloride
CID PubChem 117641
Nom IUPAC 2-(méthylamino)acétonitrile ;chlorhydrate
SMILES CNCC#N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylaminoacetonitrile hydrochloride
Point de fusion 103°C to 106°C
Formule linéaire CH3NHCH2CN·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 3908975
Poids de la formule 106.55
Pourcentage de pureté 99%