Learn More
Méthylcyclohexane 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314287 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314287 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREYS09010024ME
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylcyclohexane
CAS 108-87-2
Noms d’analytes ou de composants Methylcyclohexane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H14
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cyclohexane, methyl-, Methylcyclohexane, 1-Methylcyclohexane, Cyclohexylmethane, Hexahydrotoluene, MCHX, NSC 9391, Swaclean MCH, Toluene hexahydride
Formule InChI InChI=1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CC1CCCCC1
Nom IUPAC méthylcyclohexane
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Tests alimentaires
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Quantité 5 x 1 mL
Poids de la formule 98,1096 g/mol