Learn More
Méthylcyclohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023029
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
Code produit. 11453067
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16057.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108-87-2 | C7H14 | 98.19 g/mol
Le méthylcyclohexane est utilisé comme solvant et réactif dans la synthèse organique et la chimie des polymères. Il s’agit d’un composant de carburant à jet et également utilisé comme liquide de correction dans certains produits de consommation. Il agit comme matériau de départ pour la synthèse du toluène
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthylcyclohexane est utilisé comme solvant et réactif dans la synthèse organique et la chimie des polymères. Il s’agit d’un composant de carburant à jet et également utilisé comme liquide de correction dans certains produits de consommation. Il agit comme matériau de départ pour la synthèse du toluène
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-87-2
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00001497
Clé InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
CID PubChem 7962
Nom IUPAC méthylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylcyclohexane
Point de fusion -126°C
Densité 0.771
Point d’ébullition 101°C
Point d’éclair −4°C (−25°F)
Indice de réfraction 1.423
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2296
Beilstein 505972
Merck Index 14,6047
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 98.19
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylcyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methylcyclohexane