Spécification
| CAS | 111-77-3 |
| Point de fusion | -70 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 194 °C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C5H12O3 |
| Numéro MDL | MFCD00002871,MFCD00084416 |
| Quantité | 1 L |
| Synonyme | 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm |
| Clé InChI | SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ether monométhylique de l'éthylèneglycol
- Attention
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.