Learn More
Méthyldiphénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 266°C to 267°C |
| Nom chimique ou matériau | Methyldiphenylsilane |
| Quantité | 25 g |
| Point d’éclair | 120°C (248°F) |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.572 |
| Densité | 1.001 |
| Beilstein | 1867183 |
| Poids de la formule | 198.34 |
| Pourcentage de pureté | 97% |