Learn More
Tétrafluoroborate de méthyldiphénylsulfonium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11380074
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11380074
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00512.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10504-60-6 | C13H13BF4S | 288.11 g/mol
Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate is a Methylene transfer agent. It is also used in alkyl diphenylsulfonium salts in place of trialkyl avoids sulfur-containing by-products arising from the Sommelet-Hauser rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de méthyldiphénylsulfonium est un agent de transfert de méthylène. Il remplace également le trialkyle dans les sels d’alkyle diphénylsulfonium pour éviter les sous-produits contenant du soufre provenant du réarrangement Sommelet-Hauser.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, et le chloroforme.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10504-60-6
Formule moléculaire C13H13BF4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.11
Numéro MDL MFCD00051861
Clé InChI LHAMVDBAOJCBDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenyl methyl sulfonium tetrafluoroborate, methyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate 1-, methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate, methyldiphenylsulfanium tetrafluoroborate, acmc-1bx8v, diphenyl methyl sulfoniumtetrafluoroborate, methyl diphenyl sulfanium tetrafluoroborate, diphenyl methyl sulphonium tetrafluoroborate, methyl diphenyl sulfonium tetrafluoroborate
CID PubChem 2758717
Nom IUPAC Méthylsulfane(diphényl)sulfane ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.C[S+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
Point de fusion 63°C to 67°C
Formule linéaire (C6H5)2SCH3BF4
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 4732019
Poids de la formule 288.11
Pourcentage de pureté 95%