Learn More
Méthyldopa sesquihydrate, LoGiCal
Code produit 30463382
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463382 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463382 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0643.00
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyldopa
CAS 41372-08-1
Noms d’analytes ou de composants Methyldopa
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire 2 C10 H13 N O4 . 3 H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methyldopa Sesquihydrate, (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid sesquihydrate, l-methyldopa sesquihydrate, 3-hydroxy-α-methyl-L-Tyrosine hydrate (2:3), Carbidopa Imp. A (EP), Carbidopa Impurity A as Sesquihydrate
Formule InChI InChI=1S/2C10H13NO4.3H2O/c2*1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6;;;/h2*2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15);3*1H2/t2*10-;;;/m00.../s1
Type de solution Neat
SMILES O.O.O.C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O.C[C@](N)(Cc2ccc(O)c(O)c2)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphényl)-2-méthylpropanoïque ; trihydrate
Industry Type Food Testing
Poids moléculaire (g/mol) 476.47
Quantité 10 mg
Poids de la formule 476.2006 g/mol