Learn More
Méthyldopa sesquihydraté, Mikromol™
Description
Méthyldopa sesquihydrate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyldopa |
| CAS | 41372-08-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyldopa |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | 2 C10 H13 N O4 . 3 H2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Methyldopa Sesquihydrate, (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid sesquihydrate, l-methyldopa sesquihydrate, 3-hydroxy-α-methyl-L-Tyrosine hydrate (2:3), Carbidopa Imp. A (EP), Carbidopa Impurity A as Sesquihydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C10H13NO4.3H2O/c2*1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6;;;/h2*2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15);3*1H2/t2*10-;;;/m00.../s1 |
| SMILES | O.O.O.C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O.C[C@](N)(Cc2ccc(O)c(O)c2)C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido (2S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoico; trihidrato |
| Afficher plus |