Learn More
Méthyle2-chloro-4-(trifluorométhyl)pyrimidine-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10120882
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10120882 1 g 1g
10466082 10 g 10g
11306875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10120882 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK01821DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 175137-27-6
Formule moléculaire C7H4ClF3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.57
Numéro MDL MFCD00068146
Clé InChI VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine
CID PubChem 3696469
Nom IUPAC Méthyle 2-chloro-4-trifluorométhyl)pyrimidine-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 240.57
Pourcentage de pureté 97%