Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylène, 1 % p/v de solution aqueuse
27.40€ - 44.70€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11305597
|
Thermo Scientific Chemicals
042771.AE |
100 mL |
27.40€
100mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11306159
|
Thermo Scientific Chemicals
042771.AP |
500 mL |
44.70€
500mL |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Methylene Blue, 1% w/v aqueous solution is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It is also used in the sulfide analysis.