Learn More
Chemetrics™ Kit VACUettes de sulfure pour méthode de bleu de méthylène
Click to view available options
Plage:
0 à 30 et 30 à 300 ppm
Conditionnement:
30 pièces
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Les sulfures sont présents naturellement dans les eaux souterraines à cause de la lixiviation des dépôts de minéraux soufrés |
| Comprend | Boîtier en plastique et contient tout ce qui est nécessaire pour effectuer 30 tests (à l’exception de l’eau distillée) : Recharge, comparateurs de gamme basse et haute, solution d’activateur, coupelle de prélèvement de diluteur, couvercle de cupule d’échantillon, microtube à essai et instructions |
| Nbre de tests | 30 |
| Quantité | 1Chaque |
| Plage | 0 à 30 et 30 à 300 ppm |
| Méthode de test | Bleu de méthylène |
| Type | Kit VACUettes de sulfure |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- VACUette sulphide
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans à décharge chimiqueagréé ou si organique à l'incinération àhaute température.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, ferric chloride, hexahydrate, isopropanol, N,N-dimethyl-p-phenylenediamine oxalat