Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylène, pur, certifié
Artikelnummer. p-163442 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10455081
Brand: Thermo Scientific Chemicals 414240250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Bleu de méthylène, C16H24ClN3O3S, numéro CAS-7220-79-3, bleu de base 9, 25 g, 1,21 à 1,7, pression de vapeur : Négligeable, 27, V, 19, 259, CHEBI : 6872, vert, 13 (air - 1,0), 82 % min., 200-515-2, 319,85, pur, avertissement, déclaration GHS H : Nocif en cas d’ingestion.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7220-79-3
Formule moléculaire C16H24ClN3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 373.90
Numéro MDL MFCD00150008
Clé InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Blue 9
CID PubChem 6099
ChEBI CHEBI:6872
Nom IUPAC [7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Methylene Blue
Point de fusion 190,0°C
Rapport d’absorption 1.21 to 1.7
Teneur en colorant 82% min.
Beilstein 27, V,19, 259
Merck Index 15, 6132
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: in methanol: 430g/L
Spectre IR Authentique
Lambda max. 663 to 667nm
Poids de la formule 319.85
Qualité Pures
Conditionnement Bouteille en verre
Tension de vapeur Vapor Pressure: Negligible
Densité 13 (Air = 1.0)
Couleur Vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Faresætning
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.