Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Colorant bleu de méthylène
Description
Les solutions de coloration microbiologique Pro-Lab Diagnostics™ sont fabriquées dans des laboratoires conçus à cet effet conformément aux normes les plus strictes à l’aide de matières premières de la meilleure qualité. Des techniques de contrôle de qualité et de filtrage strictes sont employées avant la mise sur le marché pour s’assurer que toutes les solutions offrent d’excellentes caractéristiques de performance.
Les organismes résistant aux acides, tels que Mycobacterium, possèdent des parois cellulaires quasi imperméables cireuses qui les rendent extrêmement résistants aux colorations microbiologiques types. Ils requièrent une coloration via la méthode de Ziehl-Neelsen (ZN), qui nécessite un chauffage, ou la méthode de Kinyoun, qui elle, n’en nécessite aucun. La méthode de base observée dans la coloration de Gram est utilisée : une coloration primaire est appliquée, un différenciateur élimine la coloration des organismes non résistant aux acides et une coloration de contraste est ensuite appliquée pour identifier les organismes décolorés.
- Solution prête à l’emploi dans un format pratique et économique
- Sert de coloration de contraste pour les organismes non résistant aux acides dans la méthode de coloration de Ziehl-Neelsen ou de Kinyoun
- À appliquer uniquement après une coloration avec de la fuchsine phéniquée et à l’aide d’un différenciateur / décolorant
- Les cellules non résistantes à l’acide décolorées prennent une couleur bleue contrastante pour une détection aisée
Spécification
Spécification
| Type de solution | Réactif |
| Type | Bleu de méthylène |
| Quantité | 500 ml |
| Certifications/Conformité | (CE) N° 1907/2006, annexe II, (UE) N° 453/2010, marquage CE |
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Pour les colorations rapides à l’acide de mycobactéries |
| Couleur | Bleu foncé |
| Composition | Méthanol, Bleu de méthylène |
| Conditions de stockage | lt; 20deg;C |
| Type de coloration | Coloration Acid Fast |
Sécurité et traitement
- Methylene Blue
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H332-Nocif par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol