Learn More
Méthylglyoxal, MP Biomedicals™
Code produit. p-4405130 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
Code produit. 11474781
Marque: MP Biomedicals 0215555825
Identifiants chimiques
CAS 78-98-8
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Numéro MDL MFCD00006960
Clé InChI AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
CID PubChem 880
ChEBI CHEBI:17158
Nom IUPAC 2-oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylglyoxal
Note relative au nom Molecular biology
Couleur Incolore
Densité 1.17g/mL
Quantité 25 mL
Poids de la formule 72.06
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylglyoxal, 40% Aqueous Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methylglyoxal