Learn More
Méthyllithium, 2,2 M (6 % en poids) dans éther diéthylique avec LiBr, AcroSeal™ Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10547573 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10547573 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10547383 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10547573 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181298000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 917-54-4 | Molecular Formula: CH3Li | Molecular Weight: 21.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 917-54-4 , 60-29-7
Formule moléculaire CH3Li
Poids moléculaire (g/mol) 21.98
Numéro MDL MFCD00008253
Clé InChI DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum
CID PubChem 2724049
Nom IUPAC methyllithium
SMILES [Li]C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyllithium
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Solution
Quantité 800 mL
Formule linéaire CH3Li
Point d’éclair −28°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction
Poids de la formule 21.98
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.81
Densité 0.8100g/mL