Learn More
Bromure de méthylmagnésium, solution 3,2 M dans du 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylmagnesium bromide |
| Couleur | Marron |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 800 mL |
| Point d’éclair | −11°C |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Formule linéaire | CH3MgBr |
| Nom IUPAC | bromo(methyl)magnesium |
| Poids de la formule | 119.24 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 34 to 36% |
Sécurité et traitement
- Methylmagnesium bromide, 3.2M solution in 2-methyltetrahydrofuran
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.