Learn More
Bromure de méthylmagnésium, 3 M dans l’éther, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15401707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15401707 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15401707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041252.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de méthylmagnésium, 3M dans l’éther, possède une large gamme d’applications dans la synthèse organique. L’alkylation des aldéhydes et des cétones est l’application la plus courante du réactif de Grignard. Il s’agit d’un nucléophile puissant qui peut former de nouvelles liaisons carbone-carbone. À l’instar des composés organolithiens, il est pratique de former des liaisons carbone-hétéroatomes.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le toluène et le tétrahydrofurane. Insoluble dans les hydrocarbures.
Remarques
Il est très inflammable et réagit avec l’humidité ou l’eau pour former du méthane. Il convient donc de le stocker dans des récipients hermétiquement fermés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-16-1
Formule moléculaire CH3BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 119.24
Numéro MDL MFCD00000041
Clé InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 6349
SMILES C[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylmagnesium bromide
Couleur Marron
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Formule linéaire CH3MgBr
Numéro UN UN1928
Point d’éclair -40°C (-40°F)
Synonyme methyl magnesium bromide, grignard reagent
Nom IUPAC Magnésium;carbanide;bromure
Poids de la formule 119.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M dans l’éther
Odeur Ether-like
Conditionnement Flacons Chemseal™
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 1.035 g/mL