Learn More
Bromure de méthylmagnésium, 3 M dans éther, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452967 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15452967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087324.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 75-16-1 | CH3BrMg | 119.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylmagnesium bromide
CAS 75-16-1
Couleur Brun à incolore
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Formule moléculaire CH3BrMg
Formule linéaire CH3MgBr
Numéro MDL MFCD00000041
Numéro UN UN1928
Point d’éclair -40°C (-40°F)
Synonyme methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[Mg]Br
Nom IUPAC bromo(methyl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 119.24
CID PubChem 6349
Poids de la formule 119.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M dans l’éther
Odeur Ether-like
Sensibilité Air & Moisture Sensitive
Densité 1.035g/mL