Learn More
Méthylprednisolone, Mikromol™
Code produit 18053990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18053990 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18053990 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0190.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Méthylprednisolone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylprednisolone
CAS 83-43-2
Noms d’analytes ou de composants Methylprednisolone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H30 O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Methylprednisolone, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Methylprednisolone Acetate Imp. B (EP), 6α-methylprednisolone, Methylprednisolone Acetate Impurity B, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity A, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Nom IUPAC (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-6,10,13-triméthyl-7,8,9,11,12, 14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phénanthréne-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 374.47
Quantité 250 mg
Poids de la formule 374,2093 g/mol