Learn More
Acide (méthylthio)acétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420737
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420737 1 g 1g
11430737 5 g -
11440737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22531.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2444-37-3 | C3H6O2S | 106.139 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2444-37-3
Formule moléculaire C3H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 106.139
Numéro MDL MFCD00075444
Clé InChI HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylthio acetic acid, 2-methylthioacetic acid, 2-methylthio acetic acid, acetic acid, methylthio, 2-methylsulfanyl acetic acid, methylsulfenylacetic acid, unii-umv7e1ucux, methylmercaptoacetic acid, umv7e1ucux, acetic acid,2-methylthio
CID PubChem 75551
ChEBI CHEBI:47870
Nom IUPAC Acide 2-méthylsulfanylacétique
SMILES CSCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (Methylthio)acetic acid
Point de fusion 13°C to 14°C
Densité 1.224
Point d’ébullition 99°C to 100°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.495
Quantité 1 g
Beilstein 1740201
Poids de la formule 106.15
Pourcentage de pureté 98%