Learn More
Acide (méthylthio)acétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440737
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440737 25 g 25g
11420737 1 g 1g
11430737 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22531.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2444-37-3 | C3H6O2S | 106.139 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2444-37-3
Formule moléculaire C3H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 106.139
Numéro MDL MFCD00075444
Clé InChI HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylthio acetic acid, 2-methylthioacetic acid, 2-methylthio acetic acid, acetic acid, methylthio, 2-methylsulfanyl acetic acid, methylsulfenylacetic acid, unii-umv7e1ucux, methylmercaptoacetic acid, umv7e1ucux, acetic acid,2-methylthio
CID PubChem 75551
ChEBI CHEBI:47870
Nom IUPAC Acide 2-méthylsulfanylacétique
SMILES CSCC(=O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau (Methylthio)acetic acid
Point de fusion 13°C to 14°C
Densité 1.224
Point d’ébullition 99°C to 100°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.495
Quantité 25 g
Beilstein 1740201
Poids de la formule 106.15
Pourcentage de pureté 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.