Learn More
Méthyltriéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326776
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11326776 250 mL 250mL
11336776 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326776 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04059.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2031-67-6 | C7H18O3Si | 178.30 g/mol
Methyltriethoxysilane is used in production of silicone polymers or silicone resin. It is used in non-metal surface treatment, non-aqueous polymer preparation, manufacture of semi-conductors, coatings and sealants. It finds application as cross linking agent and an adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyltriéthoxysilane est utilisé dans la production de polymères de silicone ou de résine de silicone. Il est utilisé dans les traitements de surface non métalliques, la préparation de polymères non aqueux, la fabrication de semi-conducteurs, de revêtements et d’agents d’étanchéité. Il trouve une application comme agent de réticulation et promoteur d’adhérence.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2031-67-6
Formule moléculaire C7H18O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 178.30
Numéro MDL MFCD00009066
Clé InChI CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltriethoxysilane, triethoxy methyl silane, methyl triethoxysilane, silane, triethoxymethyl, triethoxysilylmethane, union carbide a-162, ici-ep 5850, silane, methyltriethoxy, methaneorthosiliconic acid, triethyl ester, mtes
CID PubChem 16241
Nom IUPAC triethoxy(methyl)silane
SMILES CCO[Si](C)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 141°C to 143°C
Nom chimique ou matériau Methyltriethoxysilane
Point de fusion <-50°C
Quantité 250 mL
Formule linéaire CH3Si(OCH2CH3)3
Numéro UN UN1993
Beilstein 1742453
Point d’éclair 23°C (73°F)
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 178.3
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.3835
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.897