Learn More
Méthyltriéthoxysilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13410887 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
25mL
Code produit. 13410887
Marque: Thermo Scientific Acros 174620010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2031-67-6 | C7H18O3Si | 178.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2031-67-6
Formule moléculaire C7H18O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 178.30
Numéro MDL MFCD00009066
Clé InChI CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltriethoxysilane, triethoxy methyl silane, methyl triethoxysilane, silane, triethoxymethyl, triethoxysilylmethane, union carbide a-162, ici-ep 5850, silane, methyltriethoxy, methaneorthosiliconic acid, triethyl ester, mtes
CID PubChem 16241
Nom IUPAC triéthoxy(méthyl)silane
SMILES CCO[Si](C)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyltriethoxysilane
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -40.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 141.0°C to 143.0°C
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3Si(OC2H5)3
Indice de réfraction 1.3825 to 1.3845
Quantité 1 L
Beilstein 04,629
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 178.3
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide