Learn More
Méthyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405627 250 mL 250mL
11495617 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11405627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23594.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1185-55-3 | C4H12O3Si | 136.222 g/mol
Methyltrimethoxysilane is used as an acid scavenger, for example in the formation of substituted azulenes from allenylsilanes and tropyl­ium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyltriméthoxysilane est utilisé comme accepteur d’acide, par exemple dans la formation d’azulènes substitués à partir d’allénylsilanes et de tétrafluoroborate de tropylium.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’humidité, des bases fortes et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1185-55-3
Formule moléculaire C4H12O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 136.222
Numéro MDL MFCD00008342
Clé InChI BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
CID PubChem 14456
Nom IUPAC Triméthoxy(méthyl)silane
SMILES CO[Si](C)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 102°C to 103°C
Nom chimique ou matériau Methyltrimethoxysilane
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1993
Beilstein 1736151
Point d’éclair 9°C (48°F)
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 136.23
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.37
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.955
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyltrimethoxysilane