Learn More
Méthyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyltrimethoxysilane is used as an acid scavenger, for example in the formation of substituted azulenes from allenylsilanes and tropylium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le méthyltriméthoxysilane est utilisé comme accepteur d’acide, par exemple dans la formation d’azulènes substitués à partir d’allénylsilanes et de tétrafluoroborate de tropylium.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’humidité, des bases fortes et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 102°C to 103°C |
| Nom chimique ou matériau | Methyltrimethoxysilane |
| Quantité | 1000 mL |
| Point d’éclair | 9°C (48°F) |
| Indice de réfraction | 1.37 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 0.955 |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 1736151 |
| Informations sur la solubilité | Decomposes in water. |
| Show More |
Safety and Handling
- Methyltrimethoxysilane
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyltrimethoxysilane