Learn More
Méthyltriphénylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363126 25 g 25g
11343126 1 g 1g
11353126 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10995.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 791-29-7 | C19H18Si | 274.438 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 791-29-7
Formule moléculaire C19H18Si
Poids moléculaire (g/mol) 274.438
Numéro MDL MFCD00041325
Clé InChI GIGVICQLYWGMGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silane, methyltriphenyl, triphenylmethylsilane, methyl triphenyl silane, methyl-tri phenyl silane, methyltriphenylsilane
CID PubChem 522714
Nom IUPAC méthyl(triphényl)silane
SMILES C[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyltriphenylsilane
Point de fusion 66°C to 68°C
Quantité 25 g
Beilstein 2940360
Poids de la formule 274.44
Pourcentage de pureté 97%