Learn More
Méthylurée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10001360 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10001360
Marque: Thermo Scientific Acros 127991000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 598-50-5 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-50-5
Formule moléculaire C2H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00007950
Clé InChI XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
CID PubChem 11719
ChEBI CHEBI:44383
Nom IUPAC Méthylurée
SMILES CNC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylurea
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 98.0°C to 102.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (on dry substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3NHCONH2
Quantité 100 g
Beilstein 04, 64
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin