Learn More
Tocris Bioscience™ Methysergide maleate
GREENER_CHOICE
Code produit. 30001187
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 30001187
Marque: Tocris Bioscience™ 1064/10
5-HT1/5-HT2 antagonist
Mixed 5-HT1/5-HT2 receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-49-7
Formule moléculaire C25H31N3O6
Spécification
Nom chimique ou matériau Methysergide maleate
Quantité 10 mg
Poids de la formule 469.54
Pureté >99%
Poids moléculaire 469.54