Learn More
Impureté B du Metixène EP, Mikromol™
Code produit 30050127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050127 25 mg 25mg
30050905 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050127 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0125.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté B du Metixène EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioxanthone
CAS 492-22-8
Noms d’analytes ou de composants Thioxanthone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H8 O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 9H-Thioxanthen-9-one (Thioxanthone), 9H-Thioxanthen-9-one, Metixene Hydrochloride Imp. B (EP), Thioxanthone, Metixene Hydrochloride Impurity B, Metixene Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
SMILES O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nom IUPAC tioxanten-9-ona
Poids moléculaire (g/mol) 212.27
Quantité 25 mg
Poids de la formule 212,0296 g/mol