Learn More
Chlorhydrate de métoclopramide 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316690 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316690 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15165000AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Metoclopramide Hydrochloride
CAS 7232-21-5
Noms d’analytes ou de composants Metoclopramide Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme BRL-9200
Formule InChI InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
Nom IUPAC 4-amino-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida;clorhidrato
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 336.26
Quantité 1 mL
Poids de la formule 335,1167 g/mol