Learn More
acide métolachlore-éthanesulfonique (ESA) sodium 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317174
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30317174 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317174 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15171100AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
CAS 947601-85-6
Noms d’analytes ou de composants Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H22 N O5 S . Na
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Metolachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt
Formule InChI InChI=1S/C15H23NO5S.Na/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)16(12(3)9-21-4)14(17)10-22(18,19)20;/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CS(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium ;2-[2-éthyl-N-(1-méthoxypropan-2-yl)-6-méthylanilino]-2-oxoésulfonate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 351.39
Quantité 1 mL
Poids de la formule 351.1116 g/mol