Learn More
Métolazone, Mikromol™
Code produit 30050761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050761 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050761 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1306.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Métolazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Metolazone
CAS 17560-51-9
Noms d’analytes ou de composants Metolazone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H16 Cl N3 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Metolazone, (2RS)-7-Chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonamide
Formule InChI InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-9-5-3-4-6-14(9)20-10(2)19-13-8-12(17)15(24(18,22)23)7-11(13)16(20)21/h3-8,10,19H,1-2H3,(H2,18,22,23)
SMILES CC1Nc2cc(Cl)c(cc2C(=O)N1c3ccccc3C)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 7-chloro-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2-dihydroquinazoline-6-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 365.83
Quantité 250 mg
Poids de la formule 365,0601 g/mol