Learn More
Chlorhydrate de métomidate, LoGiCal
Code produit 30464098
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464098 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3173.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Metomidate Hydrochloride
CAS 35944-74-2
Noms d’analytes ou de composants Metomidate Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H14 N2 O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(1-phenylethyl)-, methyl ester, monohydrochloride (9CI), Metomidate hydrochloride, NSC 168403, Imidazole-5-carboxylic acid, 1-(alpha-methylbenzyl)-, methyl ester, hydrochloride (7CI)
Formule InChI InChI=1S/C13H14N2O2.ClH/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2;/h3-10H,1-2H3;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.COC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
Nom IUPAC chlorhydrate de 3-(1-phényléthyl)imidazole-4-carboxylate de méthyle
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 266.72
Quantité 10 mg
Poids de la formule 266.0822 g/mol