Learn More
Metoprolol succinate, MedChemExpress
Code produit. 16461266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16461266
Marque: Medchem Express HY17503A
MedChemExpress Metoprolol succinate is an orally active, selective β1-adrenoceptor antagonist. Metoprolol succinate shows anti-inflammation, antitumor and anti-angiogenic properties.
Metoprolol succinate is an orally active, selective β1-adrenoceptor antagonist. Metoprolol succinate shows anti-inflammation, antitumor and anti-angiogenic properties.
Spécification
Nom chimique ou matériau Metoprolol succinate
CAS 98418-47-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H56N2O10
Quantité 200 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (25.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOC)C=C1.OC(CNC(C)C)COC2=CC=C(CCOC)C=C2.OC(CCC(O)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 652.82
Poids de la formule 652.82
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.