Learn More
SP Bel-Art™ Metric Color Octagon Spinbar Magnetic Stirring Bars
Interrupted profile provides greater surface area and added turbulence when compared to the smooth surface of cylindrical bars
12.65€ - 52.40€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Revêtement | Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI |
Matériau | PTFE |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16895373
|
SP Bel-Art™
F37107-7613 |
Rouge | 13 mm | 76 mm |
12.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16815383
|
SP Bel-Art™
F37108-1308 |
Jaune | 8 mm | 13 mm |
20.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16875383
|
SP Bel-Art™
F37108-7613 |
Jaune | 13 mm | 76 mm |
12.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16895383
|
SP Bel-Art™
F37109-1308 |
Bleu | 8 mm | 13 mm |
22.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16805393
|
SP Bel-Art™
F37109-1608 |
Bleu | 8 mm | 16 mm |
36.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16855393
|
SP Bel-Art™
F37109-7613 |
Bleu | 13 mm | 76 mm |
12.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16835373
|
SP Bel-Art™
F37107-1308 |
Rouge | 3 mm | 13 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16805383
|
SP Bel-Art™
F37108-1303 |
Jaune | 3 mm | 13 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16845373
|
SP Bel-Art™
F37107-1608 |
Rouge | 8 mm | 16 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16825383
|
SP Bel-Art™
F37108-1608 |
Jaune | 8 mm | 16 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16835383
|
SP Bel-Art™
F37108-2208 |
Jaune | 8 mm | 22 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16845383
|
SP Bel-Art™
F37108-2508 |
Jaune | 8 mm | 25 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16855383
|
SP Bel-Art™
F37108-3808 |
Jaune | 8 mm | 38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16865383
|
SP Bel-Art™
F37108-5108 |
Jaune | 8 mm | 51 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16855373
|
SP Bel-Art™
F37107-2208 |
Rouge | 8 mm | 22 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16885383
|
SP Bel-Art™
F37109-1303 |
Bleu | 3 mm | 13 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16865373
|
SP Bel-Art™
F37107-2508 |
Rouge | 8 mm | 25 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16875373
|
SP Bel-Art™
F37107-3808 |
Rouge | 8 mm | 38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16815393
|
SP Bel-Art™
F37109-2208 |
Bleu | 8 mm | 22 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16825393
|
SP Bel-Art™
F37109-2508 |
Bleu | 8 mm | 25 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16835393
|
SP Bel-Art™
F37109-3808 |
Bleu | 8 mm | 38 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16845393
|
SP Bel-Art™
F37109-5108 |
Bleu | 8 mm | 51 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
16885373
|
SP Bel-Art™
F37107-5108 |
Rouge | 8 mm | 51 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- The most commonly used shape.
- Choose from red, yellow or blue.
- Pivot ring allows the Spin Bar to “rock” while spinning for better mixing conditions
Spécification
Autoclavables | |
Qualité FDA, revêtement en PTFE USP classe VI | |
PTFE |