Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Metric
Code produit 15938541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15938541 36 1 paire
15928541 35 1 paire
15948541 37 1 paire
15958541 38 1 paire
15968541 39 1 paire
15978541 40 1 paire
15988541 41 1 paire
15998541 42 1 paire
15908551 43 1 paire
15918551 44 1 paire
15928551 45 1 paire
15938551 46 1 paire
15948551 47 1 paire
15958551 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15938541 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM50654036
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Le dessus en microfibre unique est entièrement lavable. Dotées de SmartecAir™ pour grader les pieds secs et frais. L’embout protecteur empêche la coloration et résiste au lubrifiant et aux graisses. La semelle a été conçue pour être utilisée sur des sols carrelés durs et d’autres sols faciles à nettoyer, souvent utilisés dans des environnements de haute technologie et de salle blanche.
  • Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
  • Construction en microfibre
  • Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
  • Certification ESD
  • Doublure sans chrome
  • Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
  • Sanitized
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Type de bouchon Élastique
Couleur Blanc
Conception Métrique
Matériau de revêtement Argent purifié Hydro-Tec™
Matériau Microfibre
Dimensions 36
Matériau au niveau des orteils Acier