Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Metric XD
Code produit 15988621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15988621 42 1 paire
15938621 37 1 paire
15948621 38 1 paire
15958621 39 1 paire
15968621 40 1 paire
15978621 41 1 paire
15998621 43 1 paire
15908631 44 1 paire
15918631 45 1 paire
15928631 46 1 paire
15938631 47 1 paire
15948631 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15988621 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM50756042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.84€
    76.81€ / 1 paires
    Économisez 54.03€
    41% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
Le dessus en microfibre unique est entièrement lavable. Dotées de SmartecAir™ pour grader les pieds secs et frais. L’embout protecteur empêche la coloration et résiste au lubrifiant et aux graisses. La semelle a été conçue pour être utilisée sur des sols carrelés durs et d’autres sols faciles à nettoyer, souvent utilisés dans des environnements de haute technologie et de salle blanche.
  • Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
  • Construction en microfibre
  • Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
  • Certification ESD
  • Doublure sans chrome
  • Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
  • Sanitized
Spécification
Conception Metric XD
Matériau Microfibre
Dimensions 42