Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane noire Metricel™
Click to view available options
Porosité:
0,45 μm
0,8 μm
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Le modèle exclusif de grille à points n’améliore pas ou n’inhibe pas la croissance certifiée pour une utilisation dans la technique de filtre à membrane (MF)
- Exclusivement destinée à la recherche
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Description | En vrac avec séparateurs en parchemin |
| Matériau | PES |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur de la grille | Blanc |
| Emballage individuel | Oui |
| Nb par paquet | 200/boîte |
| Type | Quadrillé |
| Diamètre (métrique) | 47 mm |