Learn More
Metro™ Chariot de laboratoire pour rack pour cage, autoclavable
Code produit. p-4574817
Click to view available options
Largeur (métrique):
45,7 cm
61 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15987011
Marque: Metro™ LC5S1860
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Racks pour cage préconfigurés disponibles en deux dimensions
  • Les chariots sont livrés avec montants perlés et manchons fendus en aluminium
  • Les unités mesurent 69 po de hauteur (175,3 cm), roulettes comprises
  • Encombrements : 18 x 60 po (45,7 x 152,4 cm) ou 24 x 60 po (61 x 152,4 cm)
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Type de produit Rack pour cage
Couleur Silver
Dimensions (L x l x H) 60 x 18 x 69 po (152,4 x 45,7 x 175,3 cm)
À utiliser avec (application) Solution idéale pour les applications haute température et lavables
Hauteur (impériale) 69 po
Hauteur (métrique) 175,3 cm
Comprend 5 étagères autoclavables en acier inox avec montants perlés et manchons fendus en aluminium
Longueur (impériale) 60 po
Longueur (métrique) 152,4 cm
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 5
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45,7 cm