Learn More
Metro™ Étagère à cantilever Super Erecta™ ultra-résistante en acier inoxydable
Code produit. 15996551
Click to view available options
Longueur (impériale):
54 po
60 in
60 po
Matériau:
Acier inoxydable
Chrome
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15996551
Marque: Metro™ 1260CHC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ajoutez encore plus d’espace à votre espace de travail. L’étagère à cantilever Super Erecta ultra-résistante en acier inoxydable est un moyen pratique et facile d’agrandir l’espace de rayonnage des systèmes Super Erecta™ Metro™.
  • La conception du tapis de protection crée un rebord de retenue tout autour de l’étagère profonde
  • Pour une utilisation avec les étagères Super Erecta™ ou HD Super™
  • Largeur : 12 in
Informations sur la commande
Commander des montants arrière plus hauts que les montants avant pour accueillir ce type d’étagère.
Spécification
Type de produit Wire Shelf
Dimensions (L x l) 60 x 12 po (152,4 x 30,48 cm)
À utiliser avec (équipement) HD Supertrade;
Longueur (impériale) 60 po
Longueur (métrique) 152,4 cm
Largeur (impériale) 12 po
Largeur (métrique) 30,48 cm
Matériau Chrome