Learn More
Metro™ Étagères à cantilever
Pour une utilisation avec les étagères Super Erecta™ ou HD Super™
Marque: Metro™ 1248CSNC
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 3.08800kg
Description
- La conception du tapis de protection crée un rebord de retenue tout autour de l’étagère profonde
- Pour une utilisation avec les étagères Super Erecta™ ou HD Super™
- Largeur : 12 in
Informations sur la commande
Commander des montants arrière plus hauts que les montants avant pour accueillir ce type d’étagère.
Spécification
48 x 12 po (121,9 x 30,48 cm) | |
48 po | |
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; | |
Chrome |
12 po | |
30,48 cm | |
121,9 cm |