Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire HD Super en acier inox, fixe
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
48 x 30 x 34 po (121,92 x 76,2 x 86,36 cm)
60 x 30 x 34 po (152,4 x 76,2 x 86,36 cm)
60 x 30 x 34 po (152,5 x 76,2 x 86,36 cm)
60 x 36 x 34 po (152,4 x 91,4 x 86,4 cm)
70 x 30 x 34 po (177,8 x 76,2 x 86,36 cm)
72 x 30 x 34 po (182,88 x 76,2 x 86,36 cm)
96 x 30 x 34 po (243,84 x 76,2 x 86,36 cm)
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inoxydable (14 ga)
Comprend:
Cadre en H inférieur (SS)
Cadre à 3 côtés inférieur (SS)
Étagère inférieure (SS)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Surface de travail sans soudure en acier inox de calibre 14 avec bords arrondis de 34 po (86,4 cm) de hauteur
- La structure de support élimine virtuellement les bourdonnements
- Les montants avec pieds réglables compensent les petites irrégularités du sol
- Pied de mise à niveau sur chaque montant
Informations sur la commande
Assemblage requis. Assemblage facile sans outils. Disponibles dans d’autres tailles ; appelez votre représentant du service client Fisher Safety au 1-800-772-6733.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Table fixe |
| Type de base | Ouvert avec sous-étagère |
| Certifications/Conformité | NSF |
| Dimensions (L x l x H) | 48 x 30 x 34 po (121,92 x 76,2 x 86,36 cm) |
| À utiliser avec (application) | Pour la propreté, la stabilité |
| Hauteur (impériale) | 34 po |
| Hauteur (métrique) | 86,36 cm |
| Comprend | Étagère inférieure (SS) |
| Longueur (impériale) | 48 po |
| Longueur (métrique) | 121,92 cm |
| Afficher plus |