Learn More
Metro™ Ensemble de rails qwikTRAK™ haute densité
Code produit. p-4246816
Click to view available options
Profondeur (impériale):
30 po
72 po
84 po
96 po
108 po
120 po
132 po
144 po
156 po
168 po
180 po
192 po
204 po
216 po
228 po
240 po
252 po
Poids (impériale):
4 lb
9 lb
10 lb
11 lb
13 lb
14 lb
15 lb
17 lb
18 lb
19 lb
21 lb
22 lb
23 lb
25 lb
26 lb
27 lb
29 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15926881
Marque: Metro™ BTS10NA
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Créez des rails d’une longueur pouvant aller jusqu’à 21 pieds
  • Pour une utilisation avec les systèmes d’étagères Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetroMax Q et MetroMax i
  • Les ensembles comprennent les rails et le matériel nécessaires pour assembler le système sur 21 pieds (640 cm)
  • 17-823-715 (BTS2.5NA) comprend un kit d’assemblage pour connecter le rail à d’autres ensembles de rails
Spécification
Type de produit Kit de rails
Profondeur (impériale) 120 po
Profondeur (métrique) 304,8 cm
À utiliser avec (équipement) Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ et MetroMax i™
Comprend Rails et matériel nécessaires pour assembler le système qwikTRAK™ à intensité élevée jusqu’à 21 pi.
Poids (impériale) 14 lb
Poids (métrique) 6,4 kg