Learn More
Metro™ Chariot de laboratoire pour chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) MetroMax
Code produit. p-2706636
Click to view available options
Longueur (impériale):
30 po
48 in
Poids (impériale):
89,5 lb
114,5 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15946941
Marque: Metro™ HPLC1X3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’utilisation du chariot de laboratoire pour chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) MetroMax pour les instruments HPLC et d’autres instruments permet un meilleur accès lors de la configuration initiale et de la maintenance des équipements
Les roulettes à freins (VENDUES SÉPARÉMENT) maintiennent l’équipement en place lors d’une utilisation normale. L’utilisation efficace de l’espace vertical vous permet d’avoir besoin de moins de surface au sol et libère un espace précieux sur la paillasse pour d’autres applications. Les chariots sont fabriqués à base de polymères résistants à la corrosion pour une résistance chimique supérieure et incluent une garantie À VIE contre la rouille et la corrosion.
  • Les étagères s’ajustent par incréments de 1 po pour répondre aux besoins de votre équipement
  • Chaque unité comprend des étagères massives (4) MetroMax (avec lèvre surélevée pour contenir les déversements) et une étagère en treillis métallique (1)
  • Les tapis d’étagère sont amovibles pour faciliter le nettoyage
  • Les étagères et montants sont dotés d’une protection antimicrobienne Microban™ intégrée
  • Chaque étagère supporte 800 lb uniformément distribués
  • Capacité totale du chariot déterminée par les roulettes (VENDUES SÉPARÉMENT)
  • Autres tailles et configurations disponibles, y compris des modèles stationnaires
  • Les chariots sont livrés démontés et s’assemblent facilement sans outils particuliers
Accessoires requis :
les roulettes ne sont PAS incluses et doivent être commandées séparément. Choisissez entre les roulettes pivotantes, à frein et rigides avec fourches en acier plaqué pour les environnements non corrosifs. Pour les environnements corrosifs (y compris l’exposition de routine aux agents de nettoyage), choisissez des roulettes avec fourche en polymère. Pour les applications de nettoyage des chariots, choisissez des roulettes en acier inoxydable
Accessoires en option :
plateau de clavier coulissant (Réf. KBX) ; support de moniteur à montage plat et barre transversale, en fonction de la taille de l’étagère (Réf. FM30X3, FM36X3, FM48X3) ; support uniquement (Réf. FMBX) ; barrette multiprise (Réf. PSX) ; bras pivotant à montage sur montant pour moniteur plat (Réf. FMAX) ; clips de gestion des câbles / tubes à montage sur montant (Réf. TMX). Les autres accessoires comprennent les bords et les séparateurs d’étagères et les porte-étiquettes
Spécification
Type de produit Chariot HPLC
Capacité (métrique) 40.6 kg
Couleur Taupe, Blue
Dimensions (L x l x H) 30 x 24 x 81 po (61 x 61 x 228,8 cm)
À utiliser avec (application) Pour applications de chromatographie liquide à haute performance
Hauteur (impériale) 81 in
Hauteur (métrique) 228,8 cm
Comprend Étagères massives (4) MetroMax (avec lèvre surélevée pour contenir les déversements) et une étagère en treillis métalique ouverte
Longueur (impériale) 30 po
Longueur (métrique) 61 cm
Capacité de charge (impériale) 800 lb
Capacité de charge (métrique) 362,8 kg
Matériau Polymer, Stainless Steel
Nbre d’étagères 5
Poids (métrique) 40,6 kg
Poids (impériale) 89,5 lb
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm