Learn More
Metro™ Étagère polymère solide MetroMax i™
Code produit. 15967201
Click to view available options
Dimensions (L x l):
48 x 24 po (122 x 61 cm)
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 po. (152,4 x 61 cm)
72 x 24 po. (182,9 x 61 cm)
Type de produit:
Étagère avec tapis quadrillé
Étagère avec tapis solide
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15967201
Marque: Metro™ MX2448G
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Tapis, châssis et quatre connecteurs de blocage de filtre en coin
Personnalisez votre laboratoire à votre convenance. Dans le cadre du système MetroMax i, les étagères en polymère solide MetroMax i vous permettent de créer votre propre système de rayonnage sur commande.
Le système se compose d’étagères en polymère renforcé équipé de cadres et de connecteurs pour le raccord aux postes d’étagère MetroMax. Ajoutez des roulettes pour créer une unité d’entreposage mobile.
  • Tapis d’étagères en polymères renforcés
  • Choisissez une grille solide ou ouverte
  • Les tapis solides sont équipés d’un clip de retenue pour retenir les éventuels déversements
  • Les tapis Open Grid favorisent le flux d’air
  • Le traitement Microban™ assure une protection contre les bactéries, les moisissures et les champignons à l’origine de mauvaises odeurs, de colorations et d’une dégradation des produits
  • Se raccordent aux montants (non fournis) en quelques minutes sans outils spéciaux
  • La position de l’étagère peut être réglée le long de la hauteur des montants à un intervalle de 1,27 cm (1 po)
  • Résistance exceptionnelle : jusqu’à 122 cm (48 po) étagère longue pouvant supporter 375 kg (800 lb) ; plus de 152 cm de long (48 po), 275 kg (600 lb) (uniformément réparti)
  • Convient également à l’entreposage à sec ou aux environnements humides : garantie à vie contre la rouille et la corrosion
Les étagères MetroMax ne sont pas recommandées pour une utilisation inférieure à -29°C
Garantie
Garantie à vie contre la rouille et la corrosion
Spécification
Type de produit Étagère avec tapis quadrillé
Dimensions (L x l) 48 x 24 po (122 x 61 cm)
Comprend Tapis, châssis, quatre connecteurs de blocage de filtre en coin
Longueur (impériale) 48 po
Longueur (métrique) 122 cm
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm
Matériau polymère