Learn More
Metro™ Montants MetroMax Q™
Les poteaux revêtus d’époxy sont dotés d’une protection antimicrobienne Microban™
73.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rayonnage Metrotrade; MetroMax Qtrade; |
---|---|
Hauteur (impériale) | 74 po |
Hauteur (métrique) | 188 cm |
Matériau | Acier recouvert d’époxy, polymère |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15947161
|
Metro™
MQ74UPE |
Mobile |
73.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les montants fixes comprennent un pied de mise à niveau réglable pour compenser les sols inégaux
Le pied de mise à niveau peut être réglé sur 1 po (25 mm)
Spécification
Rayonnage Metrotrade; MetroMax Qtrade; | |
74 po | |
188 cm | |
Acier recouvert d’époxy, polymère |