Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus phénolique gris et Solid HD Shelf
Code produit. 15907101
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
29,75 x 30 x 36 po (75,5 x 76,2 x 91,44 cm)
35,75 x 30 x 36 po (90,8 x 76,2 x 91,44 cm)
47,75 x 30 x 35,8 po (121,28 x 76,2 x 90,93 cm)
47,75 x 30 x 36 po (121,2 x 76,2 x 91,44 cm)
59,75 x 30 x 36 po (151,7 x 76,2 x 91,44 cm)
Type de produit:
Table de travail
Table de travail de laboratoire mobile
Comprend:
Étagère HD en acier inox et (4) montants HD et dessus phénolique gris, seul ou avec dosseret, roulettes à tige insert d’adaptateur Metro™ 5 po
Étagère Solid HD
Étagère Solid HD, insert adaptateur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15907101
Marque: Metro™ LTS36PG
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Type de produit Table de travail
Couleur Argent
Dimensions (L x l x H) 35,75 x 30 x 36 po (90,8 x 76,2 x 91,44 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le laboratoire
Hauteur (impériale) 36 in
Hauteur (métrique) 91,44 cm
Comprend Étagère Solid HD
Longueur (impériale) 35,75 in
Longueur (métrique) 90,8 cm
Capacité de charge (impériale) 600 lb
Capacité de charge (métrique) 273 kg
Poids (impériale) 97 lb
Poids (métrique) 41 kg
Largeur (impériale) 30 po
Largeur (métrique) 76,2 cm
Matériau Acier inoxydable